SAB5702129
Anti-LGI1 Antibody, clone 2P8Z9, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
LGI1, ADLTE, ADPAEF, ADPEAF, EPITEMPIN, EPT, ETL1, IB1099, leucine rich glioma inactivated 1
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
2P8Z9, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
64 kDa
Espèces réactives
rat, human, rat
Concentration
0.67 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
NLQTLPKDIFKGLDSLTNVDLRGNSFNCDCKLKWLVEWLGHTNATVEDIYCEGPPEYKKRKINSLSSKDFDCIITEFAKSQDLPYQSLSIDTFSYLNDEYV
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... Lgi1(9211)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1