SAB5702117
Anti-E2F1 Antibody, clone 5Z5U3, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
E2F-1,RBAP1,RBBP3,RBP3,E2F1
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
5Z5U3, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
70 kDa
Espèces réactives
rat, rat, human
Concentration
0.37 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
PPSSLTTDPSQSLLSLEQEPLLSRMGSLRAPVDEDRLSPLVAADSLLEHVREDFSGLLPEEFISLSPPHEALDYHFGLEEGEGIRDLFDCDFGDLTPLDF
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... E2F1(1869)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1