SAB5702101
Anti-Integrin alpha 6 (ITGA6/CD49f) Antibody, clone 2R5F1, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
CD49f,ITGA6B,VLA-6,Integrin alpha 6,ITGA6
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
2R5F1, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
125 kDa
Espèces réactives
rat, rat, human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
IDLRQKTACGAPSGICLQVKSCFEYTANPAGYNPSISIVGTLEAEKERRKSGLSSRVQFRNQGSEPKYTQELTLKRQKQKVCMEETLWLQDNIRDKLRPIPITASVEIQEP
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGA6(3655)
Description générale
Immunogène
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3