SAB5702074
Anti-ErbB4/HER4 Antibody, clone 8E5D0, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
ALS19,HER4,p180erbB4,ERBB4,HER4/ErbB4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
8E5D0, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
180 kDa
Espèces réactives
rat, mouse
Concentration
0.25 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
DEYVNEPLYLNTFANTLGKAEYLKNNILSMPEKAKKAFDNPDYWNHSLPPRSTLQHPDYLQEYSTKYFYKQNGRIRPIVAENPEYLSEFSLKPGTVLPPPPYRHRNTVV
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ERBB4(2066)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1