SAB5702062
Anti-HDAC4 Antibody, clone 9A6E2, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
AHO3, BDMR, HA6116, HD4, HDAC-4, HDAC-A, HDACA
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
9A6E2, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
140 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
0.39 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MSSQSHPDGLSGRDQPVELLNPARVNHMPSTVDVATALPLQVAPSAVPMDLRLDHQFSLPVAEPALREQQLQQELLALKQKQQIQRQILIAEFQRQHEQL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HDAC4(9759)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1