SAB5702044
Anti-JAK1 Antibody, clone 7Q1B2, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
JAK1A, JAK1B, JTK3
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
7Q1B2, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
130 kDa
Espèces réactives
rat, human, rat
Concentration
0.53 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
GTLMDYKDDEGTSEEKKIKVILKVLDPSHRDISLAFFEAASMMRQVSHKHIVYLYGVCVRDVENIMVEEFVEGGPLDLFMHRKSDVLTTPWKFKVAKQLAS
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... JAK1(3716)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1