SAB5702017
[KD Validated]Anti-PCSK9 Antibody, clone 9L4U5, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
FH3, HCHOLA3, LDLCQ1, NARC-1, NARC1, PC9
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
9L4U5, monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:1000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
EASIHASCCHAPGLECKVKEHGIPAPQEQVTVACEEGWTLTGCSALPGTSHVLGAYAVDNTCVVRSRDVSTTGSTSEGAVTAVAICCRSRHLAQASQELQ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PCSK9(255738)
Description générale
Immunogène
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3