Principaux documents
SAB5701918
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Paxillin-Y118 antibody produced in rabbit
100 μL
414,00 €
414,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
414,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
414,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
mouse, human, rat
Concentration
0.93 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr118)
Informations sur le gène
human ... PXN(5829)
Description générale
This gene encodes a cytoskeletal protein involved in actin-membrane attachment at sites of cell adhesion to the extracellular matrix (focal adhesion). Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene. These isoforms exhibit different expression pattern, and have different biochemical, as well as physiological properties (PMID:9054445). [provided by RefSeq, Aug 2011]
Immunogène
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding Y118 of human Phospho-Paxillin-Y118
Forme physique
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable