Principaux documents
SAB5701816
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-MYL9-T18/S19 antibody produced in rabbit
100 μL
325,00 €
325,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1432
Changer de vue
100 μL
325,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
325,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1432
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
rat, human, mouse
Concentration
1.65 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr18/pSer19)
Informations sur le gène
human ... MYL9(10398)
Description générale
Myosin, a structural component of muscle, consists of two heavy chains and four light chains. The protein encoded by this gene is a myosin light chain that may regulate muscle contraction by modulating the ATPase activity of myosin heads. The encoded protein binds calcium and is activated by myosin light chain kinase. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Immunogène
A synthetic phosphorylated peptide around of human Phospho-MYL9-T18/S19 .
Forme physique
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable