Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
SAB5701671
Sigma-Aldrich
Anti-KHSRP antibody produced in rabbit
100 μL
357,00 €
357,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
357,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.43
357,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
rat, mouse, human
Concentration
0.48 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KHSRP(8570)
Description générale
The KHSRP gene encodes a multifunctional RNA-binding protein implicated in a variety of cellular processes, including transcription, alternative pre-mRNA splicing, and mRNA localization (Min et al., 1997 [PubMed 9136930]; Gherzi et al., 2004 [PubMed 15175153]).[supplied by OMIM, Apr 2010]
Immunogène
A synthesized peptide derived from human KHSRP
Forme physique
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable