Merck
Toutes les photos(7)
Principaux documents
SAB5701658
Sigma-Aldrich
Anti-RanGAP1 antibody produced in rabbit
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
human, rat, mouse
Concentration
0.13 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RANGAP1(5905)
Description générale
This gene encodes a protein that associates with the nuclear pore complex and participates in the regulation of nuclear transport. The encoded protein interacts with Ras-related nuclear protein 1 (RAN) and regulates guanosine triphosphate (GTP)-binding and exchange. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jul 2013]
Immunogène
A synthesized peptide derived from human RanGAP1
Forme physique
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable