Principaux documents
SAB5701443
Sigma-Aldrich
Anti-KAT8/MYST1/MOF antibody produced in rabbit
100 μL
357,00 €
357,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
357,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
357,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
mouse, human, rat
Concentration
1.5 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KAT8(84148)
Description générale
This gene encodes a member of the MYST histone acetylase protein family. The encoded protein has a characteristic MYST domain containing an acetyl-CoA-binding site, a chromodomain typical of proteins which bind histones, and a C2HC-type zinc finger. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Feb 2012]
Immunogène
A synthesized peptide derived from human KAT8/MYST1/MOF
Forme physique
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable