The immunogen used to make this monoclonal antibody is the mature CEACAM5 protein. This does not include the N-terminal signal peptide, nor the C-terminal propeptide. The epitope to which the antibody binds has not been mapped.
SAB5701118
Anti-CEACAM5 antibody produced in mouse
414,00 €
About This Item
414,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
2.17 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:5000-1:10000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CEACAM5(1048)
Description générale
Immunogène
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
-
I wonder which amino acid sequence was used as an antigen. Thanks,