Principaux documents
SAB5700812
Sigma-Aldrich
Anti-LC3A/LC3B Antibody
rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
ATG8E, ATG8F, LC3, LC3A, LC3A/LC3B, LC3B, MAP1A/1BLC3, MAP1ALC3, MAP1BLC3, MAP1LC3A, MAP1LC3B, MAP1LC3B-a
100 μL
315,00 €
315,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
315,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.43
315,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Anti-LC3A/LC3B antibody produced in rabbit,
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
14
Espèces réactives
human, mouse, rat
Concentration
1.91 mg/ml
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Description générale
MAP1A and MAP1B are microtubule-associated proteins which mediate the physical interactions between microtubules and components of the cytoskeleton. MAP1A and MAP1B each consist of a heavy chain subunit and multiple light chain subunits. The protein encoded by this gene is one of the light chain subunits and can associate with either MAP1A or MAP1B. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. The expression of variant 1 is suppressed in many tumor cell lines, suggesting that may be involved in carcinogenesis.
Immunogène
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-121 of human LC3A (NP_115903.1).
Forme physique
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stockage et stabilité
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable