Principaux documents
SAB5700749
Sigma-Aldrich
Anti-CD11B antibody produced in rabbit
Synonyme(s) :
CD11B, CD11b/ITAM, CR3A, ITGAM, MAC-1, MAC1A, MO1A, SLEB6
100 μL
370,00 €
370,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
370,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.43
370,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
127
Espèces réactives
rat, mouse, human
Concentration
2.38 mg/ml
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGAM(3684)
Description générale
This gene encodes the integrin alpha M chain. Integrins are heterodimeric integral membrane proteins composed of an alpha chain and a beta chain. This I-domain containing alpha integrin combines with the beta 2 chain (ITGB2) to form a leukocyte-specific integrin referred to as macrophage receptor 1 (′Mac-1′), or inactivated-C3b (iC3b) receptor 3 (′CR3′). The alpha M beta 2 integrin is important in the adherence of neutrophils and monocytes to stimulated endothelium, and also in the phagocytosis of complement coated particles. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Immunogène
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 20-330 of human CD11B (NP_001139280.1).
Forme physique
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stockage et stabilité
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable