Principaux documents
SAB5700714
Sigma-Aldrich
Anti-KIAA1524 antibody produced in rabbit
Synonyme(s) :
CIP2A, KIAA1524, p90
100 μL
315,00 €
315,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
315,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.43
315,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
102
84
Espèces réactives
mouse, human, rat
Concentration
0.92 mg/ml
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Immunogène
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 681-905 of human KIAA1524 (NP_065941.2).
Forme physique
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stockage et stabilité
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable