Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
SAB5700674
Sigma-Aldrich
Anti-HSP90AB1 antibody produced in rabbit
Synonyme(s) :
D6S182, HSP84, HSP90AB1, HSP90B, HSPC2, HSPCB, Hsp90 beta
100 μL
370,00 €
370,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
370,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.43
370,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
83
Espèces réactives
human, mouse, rat
Concentration
2.45 mg/ml
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HSP90AB1(3326)
Description générale
This gene encodes a member of the heat shock protein 90 family; these proteins are involved in signal transduction, protein folding and degradation and morphological evolution. This gene encodes the constitutive form of the cytosolic 90 kDa heat-shock protein and is thought to play a role in gastric apoptosis and inflammation. Alternative splicing results in multiple transcript variants. Pseudogenes have been identified on multiple chromosomes.
Immunogène
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-300 of human HSP90AB1 (NP_031381.2).
Forme physique
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stockage et stabilité
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable