Principaux documents
SAB5700523
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-IKKα/β-S176/180 antibody produced in rabbit
100 μL
379,00 €
379,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μL
379,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
379,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Concentration
0.44 mg/ml
Technique(s)
western blot: 1:500-1:2000
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer176/pSER180)
Informations sur le gène
human ... CHUK(1147)
Immunogène
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S176/180 of human IKKα/β.
Forme physique
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stockage et stabilité
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable