Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
SAB5700201
Sigma-Aldrich
Anti-PPP1CC antibody produced in rabbit
Synonyme(s) :
PP-1G, PP1C, PPP1CC, PPP1G
100 μL
370,00 €
370,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
370,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
370,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
36
38
Espèces réactives
mouse, rat, human
Concentration
1.61 mg/ml
Technique(s)
ChIP: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:200-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PPP1CC(5501)
Description générale
The protein encoded by this gene belongs to the protein phosphatase family, PP1 subfamily. PP1 is an ubiquitous serine/threonine phosphatase that regulates many cellular processes, including cell division. It is expressed in mammalian cells as three closely related isoforms, alpha, beta/delta and gamma, which have distinct localization patterns. This gene encodes the gamma isozyme. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Immunogène
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-323 of human PPP1CC (NP_002701.1).
Forme physique
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stockage et stabilité
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable