Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
SAB5700102
Sigma-Aldrich
Anti-NDUFA5 antibody produced in rabbit
Synonyme(s) :
B13, CI-13KD-B, CI-13kB, NDUFA5, NUFM, UQOR13
100 μL
370,00 €
370,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
370,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
370,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
13
Espèces réactives
rat, human, mouse
Concentration
3.18 mg/ml
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NDUFA5(4698)
Description générale
This nuclear gene encodes a conserved protein that comprises the B13 subunit of complex I of the mitochondrial respiratory chain. The encoded protein localizes to the inner mitochondrial membrane, where it is thought to aid in the transfer of electrons from NADH to ubiquinone. Alternative splicing results in multiple transcript variants. There are numerous pseudogenes of this gene on chromosomes 1, 3, 6, 8, 9, 11, 12, and 16.
Immunogène
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-116 of human NDUFA5 (NP_004991.1).
Forme physique
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stockage et stabilité
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable