Principaux documents
SAB5700081
Sigma-Aldrich
Anti-IKBKG antibody produced in rabbit
Synonyme(s) :
AMCBX1, FIP-3, FIP3, Fip3p, IKBKG, IKK-gamma, IKKAP1, IKKG, IMD33, IP, IP1, IP2, IPD2, NEMO, ZC2HC9
100 μL
370,00 €
370,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
370,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.43
370,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
36
48
55
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
0.5 mg/ml
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IKBKG(8517)
Description générale
This gene encodes the regulatory subunit of the inhibitor of kappaB kinase (IKK) complex, which activates NF-kappaB resulting in activation of genes involved in inflammation, immunity, cell survival, and other pathways. Mutations in this gene result in incontinentia pigmenti, hypohidrotic ectodermal dysplasia, and several other types of immunodeficiencies. A pseudogene highly similar to this locus is located in an adjacent region of the X chromosome.
Immunogène
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-419 of human IKBKG (NP_003630.1).
Forme physique
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stockage et stabilité
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable