Principaux documents
SAB5700064
Sigma-Aldrich
Anti-RBM14 antibody produced in rabbit
Synonyme(s) :
COAA, PSP2, RBM14, SIP, SYTIP1, TMEM137
100 μL
370,00 €
370,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
370,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.43
370,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
12
13
17
37
69
Espèces réactives
mouse, human, rat
Concentration
2.95 mg/ml
Technique(s)
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RBM14(10432)
Description générale
This gene encodes a ribonucleoprotein that functions as a general nuclear coactivator, and an RNA splicing modulator. This protein contains two RNA recognition motifs (RRM) at the N-terminus, and multiple hexapeptide repeat domain at the C-terminus that interacts with thyroid hormone receptor-binding protein (TRBP), and is required for transcription activation. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms (with opposing effects on transcription) have been described for this gene.
Immunogène
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-99 of human RBM14 (NP_006319.1).
Forme physique
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stockage et stabilité
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable