Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
SAB5700044
Sigma-Aldrich
Anti-ANXA1 antibody produced in rabbit
Synonyme(s) :
ANX1, ANXA1, LPC1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.43
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
38
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
0.92 mg/ml
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ANXA1(301)
Description générale
This gene encodes a membrane-localized protein that binds phospholipids. This protein inhibits phospholipase A2 and has anti-inflammatory activity. Loss of function or expression of this gene has been detected in multiple tumors.
Immunogène
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-346 of human ANXA1 (NP_000691.1).
Forme physique
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stockage et stabilité
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable