SAB5600278
Anti-Rabbit IgG Fab-Biotin antibody, Goat monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RMG01, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Fab region of Rabbit IgG
318,00 €
About This Item
318,00 €
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
biotin conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
RMG01, monoclonal
recombinant monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
rabbit
Technique(s)
ELISA: 0.01-0.5 μg/mL
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5—2 μg/mL
western blot: 0.1— 0.5 μg/mL
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Spécificité
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable