Principaux documents
SAB5600264
Sigma-Aldrich
Anti-MSH2 antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM375, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
DNA mismatch repair protein Msh2, FCC1
100 μL
349,00 €
1 ML
2 330,00 €
349,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
349,00 €
1 ML
2 330,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.43
349,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RM375, monoclonal
recombinant monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:100—1:500
western blot: 1:200-1:1000
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MSH2(4436)
Spécificité
This antibody reacts to human DNA mismatch repair protein Msh2.
Immunogène
A mammalian cells expressed recombinant protein fragment within 500 amino acids of the N-terminus of human Msh2
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable