Principaux documents
SAB5600252
Sigma-Aldrich
Anti-Cytokeratin 19 (CK-19) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM364, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Keratin 19
100 μL
411,00 €
1 ML
2 740,00 €
411,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1599
Changer de vue
100 μL
411,00 €
1 ML
2 740,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.43
411,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1599
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RM364, monoclonal
recombinant monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:500—1:1000
western blot: 1:1000-1:2000
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KRT19(3880)
Spécificité
This antibody reacts human CK-19 (Cytokeratin-19).
Immunogène
A peptide corresponding to the C-terminus of human CK-19 (Cytokeratin-19)
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.