SAB5600202
Anti-PEG (methoxy group) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM105, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
methoxy group of Polyethylene glycol, methoxypoly(ethylene glycol)
411,00 €
About This Item
411,00 €
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RM105, monoclonal
recombinant monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
all
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 0.02-0.5 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5—2 μg/mL
western blot: 0.1— 1.0 μg/mL
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable