SAB5600132
Anti-AKT (PH domain) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM316, purified immunoglobulin
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RM316, monoclonal
recombinant monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:200-1:500
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AKT1(207)
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable