SAB56000339
Anti-Clusterin Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM437, affinity purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Aging-associated gene 4 protein, Apolipoprotein J, Complement cytolysis inhibitor
367,00 €
About This Item
367,00 €
Produits recommandés
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RM437, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:100- 1:400
western blot: 1:1000-1:2000
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable