SAB5500116
Anti-Haemoglobin Alpha Chain antibody, Rabbit monoclonal
clone SP212, recombinant, expressed in proprietary host, affinity isolated antibody
355,00 €
About This Item
355,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in proprietary host
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SP212, monoclonal
Espèces réactives
human (tested)
Technique(s)
flow cytometry: 1:100
immunoblotting: 1:400
immunohistochemistry: 1:100
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HBA1(3039) , HBA2(3040)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable