SAB5500051
Anti-CD21 antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in proprietary host, clone SP199, affinity isolated antibody
About This Item
Source biologique
rabbit
Produit recombinant
expressed in proprietary host
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SP199, monoclonal
Espèces réactives
human (tested)
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse
Technique(s)
flow cytometry: 1:100
immunoblotting: 1:150
immunohistochemistry: 1:100
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CR2(1380)
Description générale
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable