SAB5300526
Monoclonal Anti-CANX antibody produced in mouse
clone 3H4A7, ascites fluid
Synonyme(s) :
CANX, CNX, P90
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3H4A7, monoclonal
Poids mol.
90 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotype
IgG2b
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... CANX(821)
Immunogène
Mouse monoclonal antibody raised against Calnexin
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable