Principaux documents
SAB5300505
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BMPR2 antibody produced in mouse
clone 3F6, ascites fluid
Synonyme(s) :
BMPR3, BMR2, BRK-3, PPH1, T-ALK
100 μL
417,00 €
417,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
417,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
417,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3F6, monoclonal
Poids mol.
115 kDa
Espèces réactives
human, rat, monkey, mouse
Technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BMPR2(659)
Immunogène
Purified recombinant fragment of human BMPR2 expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against BMPR2
Forme physique
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable