SAB5300402
Monoclonal Anti-PRDM1 antibody produced in mouse
clone 5E7, ascites fluid
Synonyme(s) :
BLIMP1, MGC118922, MGC118923, MGC118924, PRDI-BF1
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5E7, monoclonal
Poids mol.
88 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... PRDM1(639)
Immunogène
Mouse monoclonal antibody raised against PRDM1
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable