SAB5300100
Monoclonal Anti-FER antibody produced in mouse
clone 5D2C4, ascites fluid
Synonyme(s) :
FER, TYK3
491,00 €
About This Item
491,00 €
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5D2C4, monoclonal
Poids mol.
95 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FER(2241)
Immunogène
Mouse monoclonal antibody raised against FER
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable