SAB5300052
Monoclonal Anti-MCL1 antibody produced in mouse
clone 8C6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
EAT, MCL1L, MCL1S
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
8C6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
37 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MCL-1(4170)
Immunogène
Mouse monoclonal antibody raised against MCL-1
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable