SAB5202440
Monoclonal Anti-Hexanoyl-Lysine adduct-Atto 594 antibody produced in mouse
clone 5E8
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
Atto 594 conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5E8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Concentration
1.0 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: 1:50
immunofluorescence: 1:50
western blot: 1:1000
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
hexanoylation (Lys)
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2