SAB5202426
Monoclonal Anti-Hexanoyl-Lysine adduct-Atto 700 antibody produced in mouse
clone 5D9
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
Atto 700 conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5D9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Concentration
1.0 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: 1:50
immunofluorescence: 1:50
western blot: 1:1000
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2