Principaux documents
SAB5202419
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Hexanoyl-Lysine adduct-Atto 390 antibody produced in mouse
clone 5D9
100 μG
278,00 €
278,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
278,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.45
278,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Conjugué
Atto 390 conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5D9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Concentration
1.0 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: 1:50
immunofluorescence: 1:50
western blot: 1:1000
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
hexanoylation (Lys)
Catégories apparentées
Immunogène
Synthetic Hexanoyl modified Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH).
Forme physique
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2