SAB5202338
Monoclonal Anti-O-GalNAC-Allophycocyanin antibody produced in mouse
clone 9B9
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
Allophycocyanin conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
9B9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Concentration
1.0 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50
western blot: 1:1000
Isotype
IgM
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
glycosylation
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2