SAB5202305
Monoclonal Anti-Citrulline-Horseradish Peroxidase antibody produced in mouse
clone 6C2.1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6C2.1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Concentration
1.0 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50
western blot: 1:1000
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2