Principaux documents
SAB5202198
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Kir6.1-PE/Atto 594 antibody produced in mouse
clone S366-60
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.45
Source biologique
mouse
Conjugué
PE/Atto 594 conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S366-60, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
45 kDa
Espèces réactives
human, rat
Concentration
1.0 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
Immunogène
Fusion protein amino acids 306-424 (Cytoplasmic C-terminus) of rat Kir6.1
Forme physique
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide