Principaux documents
SAB5202136
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Ankyrin (pan)-Atto 655 antibody produced in mouse
clone S388A-60
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.45
Source biologique
mouse
Conjugué
Atto 655 conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S388A-60, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
200 kDa
Espèces réactives
rat, human
Concentration
1.0 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... ANK1(286)
Immunogène
Fusion protein amino acids 1-1881 (full-length) of human Ankyrin-R
Forme physique
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide