SAB5202107
Monoclonal Anti-GABA A Receptor-Horseradish Peroxidase antibody produced in mouse
clone S399-19
278,00 €
About This Item
278,00 €
Source biologique
mouse
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S399-19, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
55 kDa
Espèces réactives
human, rat
Concentration
1.0 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Gabra2(289606)
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable