SAB5201860
Monoclonal Anti-PP5 antibody produced in mouse
clone 12F7
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
12F7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
58kDa
Espèces réactives
human
Concentration
1.0 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PPP5C(5536)
Catégories apparentées
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2