SAB5201195
Monoclonal Anti-Lrrk2/Dardarin - Atto 390 antibody produced in mouse
clone S138-6, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-Dardarin, Anti-Leucine-rich repeat kinase 2, Anti-PARK8, Anti-RIP7
568,00 €
About This Item
568,00 €
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
Atto 390 conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S138-6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 200 kDa
Espèces réactives
human, rat, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LRRK2(120892)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable