SAB5200666
Monoclonal Anti-Dicer - Fitc antibody produced in mouse
clone S167-7, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-Double-strand-specific ribonuclease, Anti-HERNA, Anti-KIAA0928
568,00 €
About This Item
568,00 €
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S167-7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 215 kDa
Espèces réactives
rat, mouse, human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Dicer1(192119)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable