SAB5200561
Monoclonal Anti-Glun1-Nr1 - Percp antibody produced in mouse
clone S308-48, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-GRIN1, Anti-MRD8, Anti-NMDAR1
568,00 €
About This Item
568,00 €
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S308-48, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 105 kDa
Espèces réactives
human, mouse, rat
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Grin1(24408)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable