SAB5200515
Monoclonal Anti-Clcn3 - Atto 633 antibody produced in mouse
clone S258-5, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-CIC3, Anti-CLC3, Anti-DKFZp564I0463
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
Atto 633 conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S258-5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 90 kDa
Espèces réactives
rat, mouse, human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
rat ... Clcn3(84360)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable