SAB5200433
Monoclonal Anti-Gaba-B Receptor 1 - Hrp antibody produced in mouse
clone S93A-49, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-GABA-B receptor 1, Anti-GPRC3A
568,00 €
About This Item
568,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S93A-49, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 115 kDa
Espèces réactives
human, rat, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Gabbr1(81657)
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable